(4-Bromophenoxy)trimethylsilane 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6481-5GEA 32.3 EUR
APOSOR6481-5G
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane
Kaava: C₉H₁₃BrOSi
MW: 245,20 g/mol
Kiehumispiste: 105…107 °C/12mmHg
Tiheys: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040713
CAS-numero: 17878-44-3
EINECS: 241-831-0