4-Metoksikanelihappo 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6574-100GEA 47.4 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
4-Metoksikanelihappo 98%
4-Metoksikanelihappo
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Sulamispiste: 170…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004398
CAS-numero: 830-09-1
EINECS: 212-594-0