4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Varoitus
APOSOR6685-25GEA 39.5 EUR
APOSOR6685-25G APOSOR6685-100G APOSOR6685-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₅IN₂
Sulamispiste: 59…64 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD05663860
CAS-numero: 39806-90-1