1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR6694-100MGEA 14.8 EUR
APOSOR6694-100MG
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Kaava: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046369
CAS-numero: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III