1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6858-10GEA 14.8 EUR
APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G APOSOR6858-100G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Kaava: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Kiehumispiste: 120…125 °C/0,2mmHg
Tiheys: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190247
CAS-numero: 63074-07-7