1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6870-100GEA 104 EUR
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Kaava: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Sulamispiste: 129…133 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005961
CAS-numero: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7