1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6906-1GEA 110 EUR
APOSOR6906-1G APOSOR6906-5G APOSOR6906-25G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Kaava: C₁₂H₂₄N₂
Kiehumispiste: 98…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01320901
CAS-numero: 132800-12-5