5-Nitro-2,4-xylidine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6966-5GEA 48.4 EUR
APOSOR6966-5G APOSOR6966-25G APOSOR6966-1G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Kaava: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025199
CAS-numero: 2124-47-2