4-Methylsalicylaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6975-5GEA 48.4 EUR
APOSOR6975-5G
4-Methylsalicylaldehyde
4-Methylsalicylaldehyde
Kaava: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kiehumispiste: 222…223 °C
Sulamispiste: 58…62 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00799550
CAS-numero: 698-27-1
EINECS: 211-813-7