2-Bromo-3-iodotoluene 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR70218-1GEA 183 EUR
APOSOR70218-1G APOSOR70218-250MG APOSOR70218-5G
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
2-Bromo-3-iodotoluene
Kaava: C₇H₆BrI
MW: 296,9310 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11977389
CAS-numero: 888214-21-9