3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7097-1GEA 58.6 EUR
APOSOR7097-1G APOSOR7097-5G APOSOR7097-250MG
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Kaava: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Sulamispiste: 183…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318161
CAS-numero: 17153-20-7