4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Varoitus
APOSOR7205-25GEA 764 EUR
APOSOR7205-25G APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₂BNO₂
MW: 165,00
Sulamispiste: 227 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01074642
CAS-numero: 28611-39-4