4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7221-5GEA 41 EUR
APOSOR7221-5G APOSOR7221-25G APOSOR7221-1G
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₂₁BO₃
MW: 236,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039169
CAS-numero: 136370-19-9