4-Nonylphenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7244-1GEA 144 EUR
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Kaava: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,18 g/mol
Sulamispiste: 82…85 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02093070
CAS-numero: 256383-45-6