4-(4-Chlorophenyl)aniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7343-250MGEA 80.5 EUR
APOSOR7343-250MG APOSOR7343-1G
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Kaava: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,6700 g/mol
Sulamispiste: 127…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00477989
CAS-numero: 135-68-2