4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7440-1GEA 14.8 EUR
APOSOR7440-1G APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Sulamispiste: 137…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216489
CAS-numero: 22821-76-7