3-Allylsalicylaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7500T-5GEA 132 EUR
APOSOR7500T-5G APOSOR7500T-100MG APOSOR7500T-1G
3-Allylsalicylaldehyde
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Sulamispiste: 45 °C
Tiheys: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 106,7 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037364
CAS-numero: 24019-66-7