Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7600-5GEA 166 EUR
APOSOR7600-5G APOSOR7600-1G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Kaava: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06659034
CAS-numero: 67625-37-0