6-Chloro-3-methyluracil
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7663-25GEA 110 EUR
APOSOR7663-25G APOSOR7663-1G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Kaava: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Sulamispiste: 278…280 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01074837
CAS-numero: 4318-56-3