3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7682-25GEA 732 EUR
APOSOR7682-25G APOSOR7682-5G APOSOR7682-1G
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Sulamispiste: 96…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00663065
CAS-numero: 146941-72-2