4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7743-100GEA 45.5 EUR
APOSOR7743-100G APOSOR7743-25G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Kaava: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,0703 g/mol
Sulamispiste: 217…219 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006927
CAS-numero: 81-86-7
EINECS: 201-382-3