4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR7744-25GEA 695 EUR
APOSOR7744-25G APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Kaava: C₁₂H₅NO₅
MW: 243,1718 g/mol
Sulamispiste: 226…229 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013446
CAS-numero: 6642-29-1