Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 96%
Varoitus
APOSOR8022-1GEA 81.6 EUR
APOSOR8022-1G APOSOR8022-500MG
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 96%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Kaava: C₉H₆OS
MW: 162,21
Kiehumispiste: 90 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01075041
CAS-numero: 3541-37-5