4-Biphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR8027-25GEA 58.6 EUR
APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G APOSOR8027-100G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Sulamispiste: 232…247 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00093311
CAS-numero: 5122-94-1