6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Varoitus
APOSOR8122-5GEA 130 EUR
APOSOR8122-5G APOSOR8122-250MG APOSOR8122-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Kaava: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09261434
CAS-numero: 865156-68-9