3,6-Dichloropicolinic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR8123-100GEA 58.6 EUR
APOSOR8123-100G APOSOR8123-500G APOSOR8123-25G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Kaava: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Sulamispiste: 150 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078655
CAS-numero: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4