1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Varoitus
APOSOR8127-250MGEA 47.4 EUR
APOSOR8127-250MG APOSOR8127-1G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Kaava: C₄H₇N₃O₂S
Sulamispiste: 222…224 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02091382
CAS-numero: 111124-90-4