3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR8296-1GEA 132 EUR
APOSOR8296-1G APOSOR8296-5G
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide
Kaava: C₁₁H₁₃BrN₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258763
CAS-numero: 929000-34-0