3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR8307-1GEA 139 EUR
APOSOR8307-1G APOSOR8307-5G
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide
Kaava: C₉H₉BrN₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258761
CAS-numero: 929000-26-0