3-Methacrylamidophenylboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR8578-1GEA 177 EUR
APOSOR8578-1G
3-Methacrylamidophenylboronic acid 98%
3-Methacrylamidophenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₂BNO₃
MW: 205,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09475805
CAS-numero: 48150-45-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR