4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR8613-25GEA 379 EUR
APOSOR8613-25G APOSOR8613-5G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Sulamispiste: 128…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041476
CAS-numero: 158296-69-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III