2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR8664-1GEA 36.6 EUR
APOSOR8664-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Kaava: C₆H₉BN₂O₄
MW: 183,9577 g/mol
Sulamispiste: 113…117 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01318985
CAS-numero: 89641-18-9