2-Amino-3-methoxypyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR8879-5GEA 235 EUR
APOSOR8879-5G APOSOR8879-1G APOSOR8879-25G
2-Amino-3-methoxypyridine
2-Amino-3-methoxypyridine
Kaava: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07374874
CAS-numero: 10201-71-5