1-Methylimidazole-4-sulphonyl chloride 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR9010-25GEA 0 EUR
APOSOR9010-25G
1-Methylimidazole-4-sulphonyl chloride 95+%
1-Methylimidazole-4-sulphonyl chloride
Kaava: C₄H₅ClN₂O₂S
MW: 180,61 g/mol
Sulamispiste: 85…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068060
CAS-numero: 137049-00-4
UN: 3261
ADR: 8,III