6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR901681-1GEA 61.5 EUR
APOSOR901681-1G APOSOR901681-25G APOSOR901681-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Kaava: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Sulamispiste: 220…225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00461173
CAS-numero: 24036-52-0