2-(Methylthio)pyridine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR901942-5GEA 177 EUR
APOSOR901942-5G APOSOR901942-25G
2-(Methylthio)pyridine 95%
2-(Methylthio)pyridine
Kaava: C₆H₇NS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01691593
CAS-numero: 18438-38-5