Nicotinamidine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
Synonyms: Pyridine-3-carboximidamide MonohydrochloridePyridine-3-carboximidamide hydrochloride3-Amidinopyridine hydrochloride3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride3-Amidinopyridinium chloride
APOSOR9026-10GEA 267 EUR
APOSOR9026-10G APOSOR9026-1G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Kaava: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054326
CAS-numero: 7356-60-7