3'-(Methylthio)acetanilide 95%
APOSOR902818-5GEA 125 EUR
APOSOR902818-5G APOSOR902818-25G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Kaava: C₉H₁₁NOS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 2524-78-9