5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR903308-1GEA 63 EUR
APOSOR903308-1G APOSOR903308-250MG APOSOR903308-5G
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine
Kaava: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09999224
CAS-numero: 663193-80-4