6-Heptyn-1-ol 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR903961-25GEA 156 EUR
APOSOR903961-25G APOSOR903961-100G APOSOR903961-5G APOSOR903961-10G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Kaava: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kiehumispiste: 105 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00049198
CAS-numero: 63478-76-2