o-Anisidinium chloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR904667-100GEA 433 EUR
APOSOR904667-100G APOSOR904667-25G
o-Anisidinium chloride 98%
o-Anisidinium chloride
Kaava: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,6134 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054334
CAS-numero: 134-29-2