4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR905698-25GEA 277 EUR
APOSOR905698-25G APOSOR905698-10G APOSOR905698-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Kaava: C₆H₇ClN₂S
MW: 174,65 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023233
CAS-numero: 17119-73-2