4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR906049-250MGEA 76.2 EUR
APOSOR906049-250MG APOSOR906049-1G
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Kaava: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1600 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03787902
CAS-numero: 101420-67-1