2,2-Dimethyltetrahydrothiazole 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR906831-25GEA 148 EUR
APOSOR906831-25G APOSOR906831-100G
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole 98%
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole
Kaava: C₅H₁₁NS
MW: 117,2125 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014488
CAS-numero: 19351-18-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR