tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR9069-100GEA 121 EUR
APOSOR9069-100G APOSOR9069-5G APOSOR9069-25G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Kaava: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Sulamispiste: 34…38 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01631194
CAS-numero: 101385-93-7