2-Ethoxyisonicotinic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR907519-25GEA 725 EUR
APOSOR907519-25G APOSOR907519-10G APOSOR907519-1G
2-Ethoxyisonicotinic acid 98%
2-Ethoxyisonicotinic acid
Kaava: C₈H₉NO₃
MW: 167,1620 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115719
CAS-numero: 91940-86-2