6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR908963-1GEA 103 EUR
APOSOR908963-1G
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06496196
CAS-numero: 67625-28-9