2-Bromo-4-iodotoluene 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR909079-100GEA 722 EUR
APOSOR909079-100G APOSOR909079-5G APOSOR909079-25G
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
2-Bromo-4-iodotoluene
Kaava: C₇H₆BrI
MW: 296,9300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07779014
CAS-numero: 26670-89-3