Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR911527-100GEA 271 EUR
APOSOR911527-100G APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017185
CAS-numero: 2905-82-0