Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR911539-5GEA 64.4 EUR
APOSOR911539-5G APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Kaava: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039520
CAS-numero: 2411-83-8